Merck
14-760-M
Ret (V804M) Białko, aktywne, 10 µg
Active, N-Terminal GST-tagged, recombinant, human Ret amino acids 658 – end containing the V804M mutation. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 79.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 79.2 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... RET(5979)
General description
Mutacja V804M została zidentyfikowana u pacjentów z rodzinnym rakiem rdzeniastym tarczycy (FMTC) (Fink et al, (1996), Int. J. Cancer, 69, 312-316; Lesueur F. et al,(2005), JCEM, 90, 3454-3457).
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy Ret 658 - koniec zawierające mutację V804M.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Ret
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-760M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
50mM Tris-HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Glutathione agarose affinity chromatography
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)