Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
2170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
description
protein target PI3Kβ/p85β
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
mouse ... PIK3CB(74769)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P42338 # Fosforyluje PtdIns, PtdIns4P i PtdIns(4,5)P2 z preferencją dla PtdIns(4,5)P2.
ROZMIAR: 1070 aminokwasów; 122762 Da
PODZIAŁ: Heterodimer podjednostki p110 (katalitycznej) i podjednostki p85 (regulatorowej).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Ekspresja wszechobecna.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P42338 ## Należy do rodziny kinaz PI3/PI4 & Zawiera 1 domenę PI3K/PI4K.
ROZMIAR: 1070 aminokwasów; 122762 Da
PODZIAŁ: Heterodimer podjednostki p110 (katalitycznej) i podjednostki p85 (regulatorowej).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Ekspresja wszechobecna.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P42338 ## Należy do rodziny kinaz PI3/PI4 & Zawiera 1 domenę PI3K/PI4K.
p110β MW = 125,5kDa, p85β MW = 81,4kDa
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-788M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?