Przejdź do
14-902-M
AMPK (α2, β1, γ1) Białko aktywne, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 63 kDa (AMPKα2)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 63 kDa (AMPKα2)
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
 (Function: Responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase. It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hormone-sensitive lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase. Appears to act as a metabolic stress-sensing protein kinase switching off biosynthetic pathways when cellular ATP levels are depleted and when 5′-AMP rises in response to fuel limitation and/or hypoxia. This is a catalytic subunit. ), NM_006252
NCBI accession no.
UniProt accession no.
relevant disease(s)
diabetes; obesity; metabolic disorders
Gene Information
General description
AMPK (α2, β1, γ1)
Rekombinowany, ludzki holoenzym AMPK (α2, β1, γ1), składający się z pełnej długości N-końcowego AMPKα2 znakowanego 6His, pełnej długości nieoznakowanego AMPKβ1 i pełnej długości nieoznakowanego AMPKγ1.
Application
Research Category
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: AMPK (α2, β1, γ1)
Target Sub-Family: CAMK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 µg w katalogu # 14-902M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Cobalt-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14840MSRP5003A1233
description
Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
description
Active, recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
mol wt
Mw 63 kDa (AMPKα2), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 30 kDa (AMPKβ1)
mol wt
Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 64 kDa (AMPKα1)
mol wt
~40 kDa (G1), ~69 kDa (A2), ~36 kDa (B2)
mol wt
G1 subunit ~40 kDa, B1 subunit ~38 kDa, A1 subunit ~68 kDa
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
specific activity
-
specific activity
238-322 nmol/min·mg
specific activity
626-848 nmol/min·mg
UniProt accession no.
P54619, Q9Y478, P54646, Q9Y478, P54619, P54646
UniProt accession no.
P54619, Q9Y478, Q13131
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q9Y478, P54619, Q13131
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)