Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 15 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Mol wt:
Mw 66 kDa
15 860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
mol wt
Mw 66 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MELK(9833)
General description
Matczyna embrionalna kinaza leucynowa (MELK) jest konserwatywną kinazą serynowo-treoninową zaangażowaną w różne funkcje komórkowe, w tym proliferację, różnicowanie i apoptozę. Jej poziom jest podwyższony w wielu typach nowotworów i może być markerem prognostycznym dla niektórych nowotworów.
Rekombinowany ludzki MELK (aminokwasy 1 - 340), zawierający N-końcowy znacznik GST
Źródło produktu: Rekombinowane białko ludzkiego genu MELK wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów
Application
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
Target Sub-Family: CAMK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-909M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Physical form
Purified using glutathione-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of KKLNRTLSFAEPG
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?