Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócOpis ogólny
CLK1 is a dual specificity kinase acting on both serine/threonine and tyrosine-containing substrates. Phosphorylates serine- and arginine-rich (SR) proteins of the spliceosomal complex and may be a constituent of a network of regulatory mechanisms that enable SR proteins to control RNA splicing. Phosphorylates: SRSF1, SRSF3 and PTPN1. Regulates the alternative splicing of tissue factor (F3) pre-mRNA in endothelial cells and adenovirus E1A pre-mRNA.
Product Source: N-terminal 6His-tagged, recombinant, human CLK1, amino acids 130-end expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Działania biochem./fizjol.
Target Sub-Family: CMGC
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-920M and in bulk as catalog # 14-920-K.
Postać fizyczna
50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Uwaga dotycząca przygotowania
6 months at -70°C
Komentarz do analizy
Routinely evaluated by phosphorylation of peptide ERMRPRKRQGSVRRRV
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2