150226
1.50226
Synonim(y):
TM=["MANU-CART"] uchwyt do kartridży HPLC TM=["LICHROCART"]
Właściwości
manu-CART™ 55 mm uchwyt kartridża do LiChroCART™ 55-2, 55-3 i 55-4 mm kartridży HPLC,
HPLC: suitable
100
no temp limit
Opis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Analytical Chromatography
HPLC Columns