Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4320,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4320,00 zł
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Features and Benefits
- Good suitability for LC-MS applications
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 80000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.5
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?