Wybierz wielkość
6210,00 zł
16 780,00 zł
6210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,100Å 150 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiały
PEEK-lined stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L114
linia produktu
SeQuant®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
550 bar pressure
70 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
ZIC-HILIC bonding phase
wielkość cząstki
3.5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. przechowywania
no temp limit
1 of 4
Ta pozycja | 1.50444 | 1.50441 | 1.50443 |
|---|---|---|---|
| particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase |
| technique(s) HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) |
| product line SeQuant® | product line SeQuant® | product line SeQuant® | product line SeQuant® |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synteza słabych kationowymiennych/C(18) bifunkcyjnych polimerów magnetycznych: Wykazano ich zastosowanie w obróbce wstępnej i oznaczaniu glufosynatu i jego metabolitów w osoczu, zwiększając możliwości zastosowań bioanalitycznych (Sun D, Xu Z, 2024).
- Wysoce czuły pomiar niedowartościowanego fosfoenolopirogronianu: Wykorzystuje EDTA-facilitated HILIC-MS do dokładnego wykrywania w próbkach biologicznych, co ma kluczowe znaczenie dla badań metabolicznych (Shen D, Wang N, 2024).
- Porównanie kolumn RP, HILIC i PGC dla toksykometabolomiki: Ocena różnych technik chromatograficznych do kompleksowego profilowania metabolicznego w biomedycynie (Hemmer S, Meyer MR, 2024).
Komentarz do analizy
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Informacje prawne
produkt powiązany
Powiązane treści
Food and Beverage Campaign - Constituents and Additives - Vitamins
United States Pharmacopeia Methods - Ethyl Glucuronide and Ethylsulfate