Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3440,00 zł
Nazwa produktu
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) PEEK 50 x 4,6 mm, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PFAS, alcohols / fermentation, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, carboxylic acids as methyl esters, esters, glycans, glycols, inorganic ions, monosaccharides, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phospholipids, polysaccharides, small carbohydrates, sugar alcohols, sulfonamides
parameter
500 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Sorbent ZIC®-HILIC na bazie krzemionki ma związaną fazę stacjonarną składającą się z wysoce polarnego, trwałego zwitterionu. Selektywności separacji sprzyja równowaga ładunków zwitterionu 1:1, która sprawia, że kolumna ZIC®-HILIC jest ogólnie neutralna, ze słabymi, ale ważnymi oddziaływaniami jonowymi. Dostrajanie selektywności na kolumnie ZIC®-HILIC podczas opracowywania metody jest ułatwione dzięki trwałemu zwitterionowi niezależnemu od pH, co zapewnia, że tylko anality (a nie kolumna) mają wpływ na optymalizację eluentu.
Rozmiar porów 200 Å sprawia, że kolumna ta doskonale nadaje się do separacji większych cząsteczek polarnych w warunkach HILIC.
Kolumna o wymiarach 50 mm długości x 4,6 mm średnicy wewnętrznej jest najlepszym wyborem do szybkiej separacji kolumn polarnych przy użyciu standardowego urządzenia HPLC.
Dzięki korzystnej retencji i solidnej wydajności, kolumny SeQuant® HILIC stały się niezwykle popularne w wielu laboratoriach na całym świecie. Na przykład, US FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) zarekomendowała SeQuant® ZIC®-HILIC do analizy melaminy i substancji pokrewnych. Kolumny SeQuant® HILIC wyróżniają się stabilnością i niskim krwawieniem. Cechy te sprawiają, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań LC-MS, gdzie wysokie tło może prowadzić do tłumienia sygnału i zakłóceń w pomiarach ilościowych, jednocześnie zwiększając zużycie instrumentu. Ich wysoka stabilność sprawia, że te wysokowydajne kolumny HILIC są również atrakcyjne dla tradycyjnych zastosowań HPLC.
Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod:
Broszura: Przewodnik doboru kolumn HPLC i UHPLC
Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Analysis Note
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) PEEK 50 x 4,6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?