Przejdź do
1.50463
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 50 mm x 4.6 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
Matrix:
polymeric particle platform
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm polimer 50 x 4,6 mm, PEEK-lined stainless steel column
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L122
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
200 bar pressure, 50 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric particle platform
matrix active group
ZIC-HILIC, Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
particle size
5 μm
operating pH
2-10
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Faza stacjonarna SeQuant® ZIC®-pHILIC ma tę samą wysoce polarną, związaną, trwałą grupę funkcyjną zwitterionu, co kolumna ZIC®-HILIC na bazie krzemionki. Użytkownik może zatem oczekiwać takiej samej selektywności, jednak z kompromisem w zakresie szybkości przepływu i wydajności separacji, typowej dla materiałów polimerowych. Trwalszy nośnik pozwala na użycie w rozszerzonym zakresie pH, co może być korzystne w niektórych zastosowaniach. Kolumna o wymiarach 50 mm długości x 4,6 mm średnicy wewnętrznej jest najlepszym wyborem do szybkiego rozdzielania związków polarnych przy użyciu standardowego aparatu HPLC. Kolumny HPLCSeQuant® ZIC®-pHILIC są preferowanym wyborem, gdy potrzebne są ekstremalne warunki eluentu, aby przezwyciężyć trudne separacje polarnych związków hydrofilowych. Oferując doskonałą stabilność pH od 2 do 10, te kolumny na bazie polimerów zawierają gęsto związane, prawdziwie zwitterionowe grupy funkcyjne o równowadze ładunków 1:1. Skutkuje to prostymi i powtarzalnymi separacjami z szerokim spektrum regulacji pH dla optymalnej selektywności separacji i czułości wykrywania. Ponadto kolumny SeQuant® ZIC®-pHILIC minimalizują szum tła w technikach detekcji wyparnej o wysokiej czułości na jony, takich jak detektory naładowanych aerozoli (CAD). Kolumny SeQuant® ZIC®-pHILIC są dostępne z cząstkami polimerowymi o wielkości 5 μm w różnych formatach o wymiarach analitycznych. Alternatywne opcje separacji polarnych związków hydrofilowych obejmują oparte na krzemionce kolumny SeQuant® ZIC®-HILIC z identycznymi grupami funkcyjnymi oraz kolumny SeQuant® ZIC®-cHILIC o uzupełniającej selektywności. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 40000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)