Przejdź do
1.50545
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 100-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PAHs, PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols / fermentation, alcohols and aldehyde, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, catecholamines, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, glycans, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleic acids, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna HPLC
LiChrospher® RP-18 to niezawodny i wszechstronny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej C-18. Doskonale nadaje się do rozdzielania związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych. Sorbent ten jest umieszczony w kolumnie HPLC Hibar 100-4.6. Do montażu kolumny ochronnej LiChroCART 4-4 należy użyć uchwytu kolumny ochronnej 1.51487.
Analysis Note
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)