Przejdź do
1.50575
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna HPLC C8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
4210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-select B (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
analyte chemical class(es)
PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols and aldehyde, alkaloids, amino acids, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
extent of labeling
11.5% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC column
LiChrospher® RP-select B is a versatile traditionally produced spherical silica gel carriers with reversed phase properties and with the hydrophobicity of a C-8 phase. This carrier is very well suited for the separation of basic compounds, but with still good properties for the determination of neutral and acidic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 100-4.6 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Application
  • Jednoczesna kwantyfikacja delta-9-THC, THC-kwasu A, CBN i CBD w skonfiskowanych narkotykach przy użyciu HPLC-DAD: W badaniu tym wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją diodową (HPLC-DAD), wykorzystującą kolumnę LiChrospher® RP-select B do skutecznego oddzielania i kwantyfikacji kannabinoidów w próbkach kryminalistycznych, podkreślając jej zastosowanie w środowisku prawnym i kryminalistycznym (Ambach et al., 2014).
  • Charakterystyka strukturalna produktów degradacji stresu darunawiru: Wykorzystując LC-MS/MS wraz z HPLC, badania te podkreślają użyteczność kolumny LiChrospher® RP-select B w analizie stabilności leków przeciw HIV, kluczowej dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków (Rao et al., 2014).
  • Separacja RP-HPLC i charakterystyka nieznanych zanieczyszczeń darunawiru: Badanie to pokazuje rolę kolumny w identyfikacji i oznaczaniu ilościowym zanieczyszczeń w inhibitorach proteazy HIV, przyczyniając się do środków kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym (Nageswara Rao et al., 2013).
  • Ilościowe oznaczanie pralidoksymu w moczu metodą chromatografii par jonowych: Kolumna LiChrospher® RP-select B jest stosowana w kontekście biomedycznym do monitorowania środków terapeutycznych w warunkach klinicznych, wspierając schematy leczenia pacjentów (John et al., 2012).
  • Metoda chromatografii cieczowej/elektrorozpylania tandemowego ze spektrometrią mas do oznaczania cefuroksymu: Ta metoda analityczna ułatwia badanie farmakokinetyki w farmakologii klinicznej, wykorzystując kolumnę LiChrospher® RP-select B do precyzyjnego monitorowania leku w osoczu (Partani et al., 2010).
Analysis Note
Pressure: ≤ 90 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)