Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2850,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 (5µm) LiChroCART™ 100-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PAHs, PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols / fermentation, alcohols and aldehyde, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, catecholamines, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, glycans, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleic acids, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® RP-18 (5µm) LiChroCART™ 100-4.6
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?