Merck
1.50651
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonim(y):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® HR 50-2.1
Zaloguj sięaby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 UNIT
2920,00 zł
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.506531.506541.50393
particle size
3 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
product line
Purospher®
product line
Purospher®
product line
Purospher®
product line
Purospher®
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Opis ogólny
Purospher® STAR Kolumny HPLC RP-18 o średnicy 3 µm z osłoną końcową są przeznaczone do uniwersalnego użytku i umożliwiają rozdzielanie związków zasadowych, obojętnych i chelatujących metale przy użyciu prostych faz ruchomych i doskonałej symetrii pików. Są one oparte na ultraczystych, w pełni porowatych cząstkach krzemionki (typ B). Kolumny te oferują wyjątkową stabilność w zakresie pH od 1,5 do 10,5 w szerokim zakresie temperatur oraz możliwość stosowania do 100% wodnych faz ruchomych. Ponadto wykazują one najlepszą wszechstronną charakterystykę retencji, co zostało potwierdzone w teście Tanaka. Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm Hibar® HR 50-2.1 to gotowa do użycia kolumna UHPLC nadająca się do podłączenia do dowolnego systemu UHPLC zapewniającego stabilność ciśnienia 1000 bar. Kolumna o wymiarach 50 mm długości x 2,1 mm średnicy wewnętrznej jest optymalnym wyborem do wysokowydajnej separacji UHPLC złożonych próbek, umożliwiając znaczną oszczędność rozpuszczalnika i lepszą czułość. Kolumna o średnicy wewnętrznej 2,1 mm umożliwia bardziej zrównoważone separacje w porównaniu z kolumnami o średnicy wewnętrznej 4, 4,6 lub 3 mm ze względu na użycie znacznie mniejszej ilości rozpuszczalnika do separacji chromatograficznej. Dowiedz się więcej o kolumnach HPLC i UHPLC Purospher® STAR Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Zastosowanie
Przeznaczony do separacji aflatoksyn, aldehydów, alkaloidów, antybiotyków, katecholamin, materiałów wybuchowych, oligonukleotydów, estrów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, lipidów, kwasów tłuszczowych, flawonoidów, ketony, nitrozoaminy, nukleozydy, WWA, PCB, peptydy, pestycydy, fenole, ftalany, konserwanty, steroidy, metabolizowane steroidy, sulfonamidy, substancje słodzące i witaminy rozpuszczalne w wodzie.
Cechy i korzyści
  • Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
  • Wysoka wydajność separacji
  • Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
  • Najlepsza wszechstronna wydajność według Tanaka
  • Wyjątkowa stabilność pH w zakresie od pH 1,5 do 10,5
  • Brak zapadania się fazy przy stosowaniu wysoce wodnych faz ruchomych
  • Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 60 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 7.0 - 10.0
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany