Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4330,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4330,00 zł
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
1000 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Features and Benefits
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 7.0 - 10.0
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?