Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
4250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SeQuant® ZIC-cHILIC™ 3µm,100Å 50 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumny SeQuant® ZIC®-HILIC są przeznaczone do zatrzymywania i rozdzielania wszystkich rodzajów związków polarnych i hydrofilowych oraz do solidnej chromatografii o wysokiej selektywności i odtwarzalności. Sorbent ZIC®-HILIC na bazie krzemionki ma związaną fazę stacjonarną składającą się z wysoce polarnego, trwałego zwitterionu. Selektywności separacji sprzyja równowaga ładunków zwitterionu 1:1, która sprawia, że kolumna ZIC®-HILIC jest ogólnie neutralna, ze słabymi, ale ważnymi oddziaływaniami jonowymi. Dostrajanie selektywności na kolumnie ZIC®-HILIC podczas opracowywania metody jest ułatwione dzięki trwałemu zwitterionowi niezależnemu od pH, co zapewnia, że tylko anality (a nie kolumna) są dotknięte podczas optymalizacji eluentu. Rozmiar porów 100 Å sprawia, że kolumna ta doskonale nadaje się do oddzielania małych cząsteczek polarnych w warunkach HILIC.Kolumna o wymiarach 50 mm długości x 2,1 mm ID jest optymalnym wyborem do szybkiego rozdzielania związków polarnych przy użyciu UHPLC lub zoptymalizowanego instrumentu HPLC zapewniającego niskie objętości przebywania. Dzięki korzystnej retencji i solidnej wydajności, kolumny SeQuant® HILIC stały się niezwykle popularne w wielu laboratoriach na całym świecie. Na przykład, US FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) zarekomendowała SeQuant® ZIC®-HILIC do analizy melaminy i substancji pokrewnych. Kolumny SeQuant® HILIC wyróżniają się stabilnością i niskim krwawieniem. Cechy te sprawiają, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań LC-MS, gdzie wysokie tło może prowadzić do tłumienia sygnału i zakłóceń w pomiarach ilościowych, jednocześnie zwiększając zużycie instrumentu. Ich wysoka stabilność sprawia, że te wysokowydajne kolumny HILIC są również atrakcyjne dla tradycyjnych zastosowań HPLC. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Application
- Ocena chromatografii oddziaływań hydrofilowych w porównaniu z chromatografią w fazie odwróconej do szybkiej analizy rozkładu gatunków wodnych kompleksów niklu(II) i histydyny...: W badaniu tym porównano ZIC-cHILIC z chromatografią w fazie odwróconej do analizy kompleksów nikiel-histydyna, podkreślając skuteczność ZIC-cHILIC w szybkim rozkładzie gatunków wodnych (Alsaeedi et al., 2023).
- Chromatografia cieczowa z interakcją hydrofilową - spektrometria masowa z jonizacją elektrorozpryskową w połączeniu z ekstrakcją sorpcyjną w fazie tkaninowej do terapeutycznego monitorowaniapioglitazonu, repaglinidu i nateglinidu w ludzkim osoczu: W badaniu wykorzystano ZIC-cHILIC w połączeniu ze spektrometrią masową do skutecznego terapeutycznego monitorowania leków w osoczu, demonstrując jego zastosowanie w farmakokinetyce klinicznej (Stamou i in., 2023).
- Kompleksowa ocena zwitterionowych hydrofilowych faz stacjonarnych do chromatografii cieczowej do charakteryzacji oligonukleotydów..: Ten artykuł zawiera kompleksową ocenę ZIC-cHILIC do analizy oligonukleotydów, pokazując jego mocne strony w separacji i charakteryzacji nukleotydów (Lardeux et al., 2023).
- HILIC-MS do nieukierunkowanego profilowania różnorodności produktów wolnej glikacji..: Badania podkreślają zastosowanie ZIC-cHILIC w nieukierunkowanej metabolomice, w szczególności w profilowaniu produktów glikacji, demonstrując jego wszechstronność w analizie metabolitów (Yan et al., 2022).
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-cHILIC™ 3µm,100Å 50 x 2,1 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?