Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6070,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
6070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm, 100Å 100 x 4,6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
parameter
500 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-cHILIC jest przeznaczony do doskonałej HPLC i LC-MS polarnych związków hydrofilowych. Ta zwitterionowa faza stacjonarna z grupą funkcyjną fosforylocholiny zapewnia uzupełniającą selektywność ułatwiającą opracowanie metody dla substancji, które były trudne do rozdzielenia za pomocą poprzednich typów kolumn HPLC pracujących w trybie fazy odwróconej lub HILIC. Kolumna o wymiarach 250 mm długości x 2,1 mm ID jest optymalnym wyborem do rozdzielania złożonych próbek przy użyciu UHPLC lub zoptymalizowanego instrumentu HPLC zapewniającego niskie objętości przebywania.SeQuant® ZIC®-cHILIC Kolumny HPLC zapewniają uzupełniającą selektywność w celu optymalizacji separacji polarnych związków hydrofilowych. Kolumny zawierają nową, gęsto związaną, fosforylocholinową grupę funkcyjną o zrównoważonym ładunku 1:1. Podobnie jak w przypadku wszystkich prawdziwie zwitterionowych faz stacjonarnych, proste i powtarzalne separacje uzyskuje się dzięki hydrofilowemu podziałowi w połączeniu ze słabymi oddziaływaniami jonowymi. Bardziej dostępne ładunki dodatnie kolumn SeQuant® ZIC®-cHILIC umożliwiają dostrojenie selektywności w chromatografii poprzez zmienione oddziaływanie z anionowymi i kationowymi cząsteczkami molekularnymi. Może to być korzystne w wielu sytuacjach, na przykład przy rozdzielaniu labilnych kompleksów metali lub wysoce polarnych i wielokrotnie naładowanych aminoglikozydów. Ich wyjątkowa stabilność i zminimalizowane krwawienie sprawiają, że kolumny SeQuant® ZIC®-cHILIC są preferowanym wyborem w wielu zastosowaniach LC-MS. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm, 100Å 100 x 4,6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?