Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 45 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
200 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
45 390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) 250 x 21,2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC, SeQuant®
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
manufacturer/tradename
SeQuant®
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Prep LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
25 cm × 21.2 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumny SeQuant® ZIC®-HILIC są przeznaczone do zatrzymywania i rozdzielania wszystkich rodzajów związków polarnych i hydrofilowych oraz do solidnej chromatografii o wysokiej selektywności i odtwarzalności. Sorbent ZIC®-HILIC na bazie krzemionki ma związaną fazę stacjonarną składającą się z wysoce polarnego, trwałego zwitterionu. Selektywności separacji sprzyja równowaga ładunków zwitterionu 1:1, która sprawia, że kolumna ZIC®-HILIC jest ogólnie neutralna, ze słabymi, ale ważnymi oddziaływaniami jonowymi. Dostrajanie selektywności na kolumnie ZIC®-HILIC podczas opracowywania metody jest ułatwione dzięki trwałemu zwitterionowi niezależnemu od pH, co zapewnia, że tylko anality (a nie kolumna) są dotknięte podczas optymalizacji eluentu. Rozmiar porów 200 Å sprawia, że kolumna ta doskonale nadaje się do oddzielania większych cząsteczek polarnych w warunkach HILIC.Kolumna o wymiarach 250 mm długości x 21,2 mm ID jest najlepszym wyborem do półpreparatywnego rozdzielania związków polarnych. Dzięki korzystnej retencji i solidnej wydajności, kolumny SeQuant® HILIC stały się niezwykle popularne w wielu laboratoriach na całym świecie. Na przykład, US FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) zaleciła SeQuant® ZIC®-HILIC do analizy melaminy i substancji pokrewnych. Kolumny SeQuant® HILIC wyróżniają się stabilnością i niskim krwawieniem. Cechy te sprawiają, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań LC-MS, gdzie wysokie tło może prowadzić do tłumienia sygnału i zakłóceń w pomiarach ilościowych, jednocześnie zwiększając zużycie instrumentu. Ich wysoka stabilność sprawia, że te wysokowydajne kolumny HILIC są również atrakcyjne dla tradycyjnych zastosowań HPLC. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 60000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) 250 x 21,2 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?