Przejdź do
1.50765
SeQuant® ZIC®cHILICKolumna ochronna
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115709
eCl@ss:
32110501
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
column (glass lined stainless steel)
agency
suitable for USP LL14
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L
5 mm × 0.3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
operating pH
2-8
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC-cHILIC to idealny wybór do separacji polarnych związków hydrofilowych. Te kolumny ochronne chronią kolumnę separacyjną z mikrootworami przed zanieczyszczeniem.
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)