Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, Silica bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L3
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
lipids, oils
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
Si, Silica bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography: This sorbent is packed into a LiChroCART 125-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Application
- Najnowsze zastosowania analityczne filtra LiChrospher® RP-8 (5µm) LICHROCART™ 150-4.6: Ze względu na swoje unikalne właściwości, kolumna LiChrospher® RP-8 (5µm) LICHROCART™ 150-4.6 jest szeroko stosowana w różnych aplikacjach chemii analitycznej, w tym do rozdzielania złożonych mieszanin metodą HPLC, analizy związków farmaceutycznych i monitorowania środowiska. Kolumna zapewnia doskonałą rozdzielczość i symetrię pików, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do analiz jakościowych, jak i ilościowych. Naukowcy wykorzystali tę kolumnę do rozdzielania peptydów, białek i innych biomolekuł, przyczyniając się do postępu w biochemii i biologii molekularnej.
Analysis Note
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 4.0
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 4.0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?