Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
diol, Diol bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L20
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
oils, water soluble vitamins
packaging
10 pak of
extent of labeling
8% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
0.4 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
diol, Diol bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC guard column
LiChrospher® DIOL has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hydrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications. LiChrospher DIOL is also suitable for exclusion chromatography. This sorbent is packed into LiChroCART 4-4 HPLC guard columns, to be used in connection with LiChroCART HPLC cartridges, packed with LiChrospher DIOL, 5µm. The connection is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486)
Application
- Czułe oznaczanie kandydata na biomarker adduktów glioksalu-DNA metodą spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową w kapilarnej chromatografii cieczowej z przełączaniem kolumn...: W niniejszym badaniu opisano zastosowanie LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) w kapilarnej chromatografii cieczowej z przełączaniem kolumn do oznaczania adduktów glioksal-DNA, które są potencjalnymi biomarkerami uszkodzeń DNA. Metoda ta łączy wysoką czułość ze spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową w celu precyzyjnej analizy, podkreślając jej zastosowanie w badaniach biomarkerów i chemii analitycznej (Olsen et al., 2008).
Analysis Note
Selectivity: passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 4-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?