Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6420,00 zł |
unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
6420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
extent of labeling
11.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
Analysis Note
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 2.0
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 2.0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 125-4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?