Przejdź do
1.51908
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-18 z końcówką (5µm) LiChroCART™ 125-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
1 ea of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Wkład HPLC
Application
  • Chromatografia cieczowa lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: W badaniu tym skutecznie wykorzystano kolumnę HPLC Ascentis® Express F5, 2,7 μm do analizy złożonych mieszanin farmaceutycznych i identyfikacji produktów degradacji, demonstrując możliwości kolumny w zakresie wysokiej rozdzielczości i solidną wydajność w analizie farmaceutycznej (Özcan et al., 2023).
  • Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do dokładnego oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji: Badania te podkreślają zastosowanie kolumny Ascentis® Express F5 HPLC w opracowywaniu metod oznaczania stabilności do analizy tasimelteonu, podkreślając jego kluczową rolę w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa farmaceutyków za pomocą zaawansowanych technik analitycznych (Özcan et al., 2020).
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)