Przejdź do
1.52255
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder bioinert
Synonim(y):
Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder bioinert
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
Matrix:
highly porous
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder bioinert
Quality Segment
product line
Chromolith®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
column I.D.
4.6 mm
matrix
highly porous
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
The Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder bioinert is pressure stable up to 400 bar and made of PEEK-lined Stainless Steel. The holder is suitable to connect any Chromolith® guard cartridge of 5 mm length and 4.6 mm I.D. to an analytical Chromolith® HPLC column.
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible to all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)