Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
Informacje o tej pozycji
368,00 zł
Nazwa produktu
Woda z 0,1% (v/v) kwasem mrówkowym, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Quality Segment
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
100 °C/1013 hPa
solubility
water: soluble
cation traces
Al: ≤0.01 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Fe: ≤0.5 ppm, K: ≤0.03 ppm, Mg: ≤0.03 ppm, Na: ≤0.7 ppm
application(s)
general analytical
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- no ghost peaks
- full reproducibility
- extends the lifetime of columns
- optimized and tested for LC-MS applications
- minimal background ion suppression
- reduced risk of contamination
- less exposure to hazardous chemicals
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woda z 0,1% (v/v) kwasem mrówkowym
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can I please know the pH of this solution
1 answer-
The pH of this solution is not determined. However, a previously discontinued item of the same concentration had a pH range of 2.5 - 2.8. The pH of this material is expected to be similar.