Przejdź do
1.59166
Acetic acid solution
30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Roztwór kwasu metanokarboksylowego, roztwór kwasu metyloformowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
95,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
eCl@ss:
32035490
Concentration:
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
Form:
liquid
95,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas octowy 30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid()
sustainability
Sustainability features
concentration
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
transition temp
flash point >100 °C
density
1.039 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Analysis Note
Assay: 29.0 - 31.0 % (w/v)
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy 30%
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)