Przejdź do
1.59504
Węglan amonu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
sól hartshorn
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-786-0
NACRES:
NA.21
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
320 g/L
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
solid
potency
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
concentration
≥30.0% NH3 (acidimetric)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Non-volatile matter
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
320 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Walidacja i zastosowanie testu ekstrakcji online i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas do analizy delamanidu i jego metabolitu DM-6705 w ludzkim mleku matki: W niniejszym badaniu przedstawiono zwalidowaną metodę analizy delamanidu i jego metabolitu w ludzkim mleku matki, z wykorzystaniem węglanu amonu w fazie przetwarzania próbki. Technika ta oferuje solidne narzędzie do terapeutycznego monitorowania leków u matek karmiących piersią (Mkhize et al., 2024).
  • Wizualizacja wewnętrznej nanokrystaliczności kalcytu z powodu nieklasycznej krystalizacji za pomocą trójwymiarowego koherentnego obrazowania dyfrakcji rentgenowskiej...: Badania wykorzystujące węglan amonu do wpływania na proces krystalizacji kalcytu, zapewniające wgląd w nieklasyczne ścieżki tworzenia i transformacji nanokryształów w kontrolowanym środowisku (Suzana et al., 2024).
  • Pomiar amoniaku w oddechu osób z Helicobacter pylori przy użyciu spektroskopii fotoakustycznej...: Badanie to szczegółowo opisuje metodę wykrywania amoniaku w oddechu pacjentów zakażonych Helicobacter pylori, przy użyciu węglanu amonu jako wzorca kalibracyjnego, co może prowadzić do nieinwazyjnych podejść diagnostycznych (Popa et al., 2024).
  • Określenie parametrów ultradźwiękowych dla pękających mikropęcherzyków polimerowych do przyszłego zastosowania w urazach rdzenia kręgowego...: Omawia rozwój parametrów ultradźwiękowych dla pękających mikropęcherzyków polimerowych enkapsulujących środki takie jak węglan amonu, mających na celu ukierunkowane terapie urazów rdzenia kręgowego (Oeffinger et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric, NH₃): ≥ 30.0 %
Identity: passes test
Description: white crystals
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter: ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan amonu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?