Przejdź do
1.60328
Hydrochloric acid
c(HCl) = 4 mol/l (4 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, c(HCl) = 4 mol/l (4 N) (20°C); standardized against Tris(hydroxymethyl)aminomethane (CRM), Titripur®
agency
traceable to NIST
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 3.980 - 4.020 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.012 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)