The diameter range of 4% beaded agarose typically falls between 50 to 165 micrometers.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4010,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity chromatography: suitable, antibody protein purification: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the approximate diameter of each agarose bead?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the 16-266 protein G column compatible with purifying IgG in the presence of FBS when purifying mAb, IgG2b, from cell culture supernatant containing FBS?
1 answer-
The presence of FBS in the cell culture supernatant containing IgG2b may lead to reduced yield and purity of the mAb, IgG2b, as FBS contains bovine immunoglobulins that can compete with the target antibody for binding to the protein G column.