Przejdź do
1.70348
Samarowy standard ICP
traceable to SRM from NIST Sm2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sm Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Produkt 1.70348 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Sm in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Wzorzec samaru może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w oznaczaniu samaru w próbkach środowiskowych metodą optycznej spektroskopii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)