Przejdź do
17-611
Magna ChIP® G - Zestaw do immunoprecypitacji chromatyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
22 assays
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41105331
eCl@ss:
32160701
2750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic G beads.
Quality Segment
packaging
kit of 22 assay(s)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
General description
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP) jest ważną techniką pozwalającą badaczowi analizować in vivo interakcje białek z genomowym DNA. Każde białko związane z chromatyną lub wiążące DNA może być analizowane za pomocą tej techniki, pod warunkiem, że istnieje dobre przeciwciało dla tego białka. Można mierzyć różne białka zlokalizowane w określonym regionie genomu lub rozkład określonego białka w całym genomie. Innym potężnym zastosowaniem tej techniki jest analiza zmian w modyfikacjach histonów, które korelują z procesami takimi jak transkrypcja, mitoza lub naprawa DNA.
Features and Benefits
  • Szybciej: Magnetyczne kulki białka G pozwalają na wykonanie całego protokołu ChIP w ciągu zaledwie jednego dnia! Wszystkie odczynniki do przetwarzania próbek są zawarte w zestawie - nie musisz poświęcać cennego czasu na ich przygotowanie.
  • Łatwiej: Kolumny spinowe sprawiają, że oczyszczanie DNA jest łatwiejsze i bardziej niezawodne - koniec z niechlujnymi ekstrakcjami fenol-chloroform.
Packaging
Dwa pudełka zawierające wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia 22 pojedynczych reakcji immunoprecypitacji chromatyny (ChIP). Dostarczone bufory są wystarczające do wygenerowania chromatyny z maksymalnie pięciu 15-centymetrowych płytek z hodowanymi komórkami, przy czym każda płytka zapewnia do 10 preparatów chromatyny (w zależności od typu komórki i testu).
Preparation Note
Po otrzymaniu składniki należy przechowywać w temperaturach wskazanych na etykietach. Składniki zestawu zachowują stabilność przez 1 rok od daty wysyłki, jeśli są przechowywane zgodnie z zaleceniami.
Other Notes
  • Magnetic Protein G Beads
  • ChIP Dilution Buffer
  • Low Salt Wash Buffer
  • High Salt Wash Buffer
  • LiCl Wash Buffer
  • TE Buffer
  • Cell Lysis Buffer
  • Nuclear Lysis Buffer
  • ChIP Elution Buffer (w/o Proteinase K)
  • 10X Glycine
  • 10X PBS
  • Protease Inhibitor Cocktail II
  • Proteinase K
  • Spin Filters
  • Collection Tubes
  • Bind Reagent A
  • Wash Reagent B
  • Elution Reagent C
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17409176101710086
description
-
description
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic G beads. Control primers included.
description
-
description
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads. Control primers included.
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
kit of 22 assay(s)
packaging
-
packaging
kit of 22 assay(s)
packaging
-
description
22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic G beads.
description
-
description
-
description
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)