Przejdź do
1.78179
Przewodzące rurki
tubing L 40 cm, set of 5, for use with withdrawal system (product number 1.78178)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
set of 5
tubing L
40 cm
compatibility
for use with withdrawal system (product number 1.78178)
storage temp.
no temp limit
General description
do systemu pobierania 1.78178.0001, długość: 40 cm (zestaw 5 sztuk)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)