Przejdź do
178440
Ferrytyna, Apo-, śledziona końska
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
Synonim(y):
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
839,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
839,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - CD9365000
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
dilute buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
cation traces
Fe: <0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Native apo-ferritin from equine spleen. Protein shell of ferritin molecule lacking iron. Large amounts are present in β-cells of the pancreas where it acts as an antioxidant.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
McDonald, M.J., et al. 1994. FASEB J. 8, 777.
de Silva, D., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.298, 259.
Sun, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25160.
Crichton, R.R. 1974. Structure Bonding17, 67.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4503A3660F7879
description
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
description
Type I, saline solution
description
-
description
10 mg/mL in 0.15 M NaCl
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
form
lyophilized solid
form
saline solution
form
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL, dilute buffer: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. どのようにしてフェリチン(鉄含有)から鉄を取り除いていますか?
    1 answer
    1. EDTA is used to remove the Iron.