Przejdź do
F4503
Ferritin from equine spleen
Type I, saline solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
saline solution
Mol wt:
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
type
Type I
form
saline solution
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
color
red to brown
cation traces
Cd: ≤1% (as % of ferritin)
storage temp.
2-8°C
General description
A shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core Fe 3+ ions with a peptide MW of 440 kDa. Review of the ferritin-like superfamily of iron-storage proteins, virtually ubiquitous in life on earth.
Application
Ferritin from equine spleen has been used:
  • in mycobacterial growth assay
  • in size-exclusion chromatography
  • in labeling of macrophage cells
  • as a reference standard in muon spin spectroscopy
Biochem/physiol Actions
A ubiquitous iron storage protein that plays a key role in iron metabolism. It serves as an intracellular iron reserve (particularly in spleen, liver, intestinal mucosa, and bone marrow) and functions in iron detoxification.
A ubiquitous iron storage protein that plays a key role in iron metabolism. It serves as an intracellular iron reserve (particularly in spleen, liver, intestinal mucosa, and bone marrow) and functions in iron detoxification. Studies have shown that ferritin iron incorporation is mediated by a ferroxidase activity associated with ferritin H subunits and a nucleation center associated with ferritin L subunits. Release of iron from ferritin has an essential role in iron-dependent lipid peroxidation and may contribute to free radical-induced cell damage in vivo. Therefore, by binding iron, ferritin may function as an antioxidant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3641F6879178440
description
Type I, saline solution
description
0.2 μm filtered
description
Type V, 10 μg/mL in 0.15 M NaCl, 10 mM Tris, pH 8.0, containing 0.1% sodium azide
description
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
mol wt
L subunit ~19 kDa, H subunit ~21 kDa
mol wt
minor subunit MH 22,200, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each), major subunit ML 19,889
mol wt
-
mol wt
-
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
sterility
sterile-filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
cation traces
Cd: ≤1% (as % of ferritin)
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Fe: <0.01%
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Hi, I would like to know whether the ferritin sample (F4503) contains any potassium, either in the saline solution or as a residual ion from the equine spleen extraction process. Thanks
    1 answer
    1. The method of extraction and purification of this product are considered proprietary. None of the reagents used in the production of this material contain potassium. However, any residual remaining from the original tissue has not been determined.
      Helpful?
  2. Hi, I've just purchased a Ferritin from equine spleen (liquid, 100mg, cas No:9007-73-2, MDL No: MFCD00081593), however, I didn't find how many mL this solution is on the product label. Can you please provide any information regarding volume? Thanks.
    1 answer
    1. The concentration, and thus the volume, of the Ferritin will vary for individual lots. The concentration can be found on the lot specific Certificate of Analysis, which can be retrieved by entering the lot number here:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f4503#product-documentation
      The volume can be determined using the following formula:
      Units provided / Units per mL = mL provided
      The concentration of the Ferritin is currently specified to be ≤125mg/ml
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/115/477/F4503-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  3. Does it run as a 44kDa specie or 21kDa+19kDa in size exclusion chromatography?
    1 answer
    1. This product is not analyzed by chromatography. However, historical data indicates the material runs primarily at 20-22kD and 13-15kD in SDS electrophoresis studies. Additional bands appear at the 3000 - 5000 molecular weight range.
      Helpful?
  4. What is the concentration of salt(s) in the saline solution carrying the protein?
    1 answer
    1. The saline solution is a 0.15 M sodium chloride solution. The concentration of 0.15 M can also be written as 8.8 mg NaCl per mL, or the textbook "0.9%" for normal saline.
      Helpful?
  5. Hi, I was wondering if I could get the volume of ferritin present in each of the package sizes? Thank you
    1 answer
    1. The concentration of this product is lot specific and will impact the final volume received. Typical lots range from 50 - 75 mg/mL. Please see the link below to review the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/115/477/F4503-BULK________SIGMA____.pdf
      See below for potential volume ranges for each package size:
      F4503-25MG (0.5 - 0.33 mL)
      F4503-100MG (2 - 1.33 mL)
      F4503-500MG (10 - 6.66 mL)
      F4503-1G (20 - 13.33 mL)
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Has Product F4503, Ferritin from equine spleen, been cell culture tested?
    1 answer
    1. The solution is sterile-filtered but has not been tested in cell culture.
      Helpful?
  8. What is the concentration of ferritin in solutions of Product F4503, Ferritin from equine spleen?
    1 answer
    1. The concentration of ferritin is lot specific and can be found on the Certificate of Analysis (CofA) for the specific lot.
      Helpful?
  9. Where is iron located in the ferritin molecule of Product F4503, Ferritin from equine spleen?
    1 answer
    1. Iron is located in the core of the ferritin molecule consisting of 24 subunits. Up to 4500 iron ions can be contained in this core.