Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
1 g | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
808,00 zł
description
Merck USA index - 14, 9571
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.1 EU/mg Endotoxins
color
white
pI
5.8
solubility
water: 10 mg/mL
cation traces
Fe: ≤0.01%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% protein basis (biuret) | description powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| form lyophilized solid | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| impurities <0.1 EU/mg Endotoxins | impurities - | impurities HIV and HBsAg, source material tested negative | impurities HIV and HBsAg, source material tested negative, ≤0.005% iron |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?