This is soluble in the following solvents as follows:
DMSO: 100 mg/mL (162.11 mM)
Ethanol: 100 mg/mL (162.11 mM)
Water: Insoluble
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 729,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate,
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
General description
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) jest otrzymywany z niedojrzałych owoców Sapium indicum. Jest to środek prozapalny. PMA wykazuje swoje działanie poprzez uwalnianie cytokin, oksydaz fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADPH) i proteaz, które powodują uszkodzenie tkanek lub aktywują produkcję histaminy. Promuje to przebudowę naczyń, ciepło i zaczerwienienie. PMA wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, proliferacyjne, antyproliferacyjne i przeciwnowotworowe.
Application
Biochem/physiol Actions
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate is a tumor-promoting phorbol ester. It regulates various processes such as gene transcription, cellular growth and differentiation, apoptosis, the immune response, and receptor desensitization via activating protein kinase C (PKC) signaling pathways. It promotes differentiation of human monocytic THP-1 cells to functional macrophages.
Physical form
C36H56O8
Preparation Note
2 years at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solution to reconstitute the PMA