Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Colour Index Number:
42555
eCl@ss:
25140910
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
certified by the BSC
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Harleco®
λmax
589-594 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HARLECO® Do barwienia bakterii i przetrwalników metodą Grama
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Używany do barwienia bakterii i przetrwalników metodą Grama. Taki sam jak fiolet gencjanowy, nr katalogowy 227.
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Używany do barwienia bakterii i przetrwalników metodą Grama. Taki sam jak fiolet gencjanowy, nr katalogowy 227.
HARLECO® Do barwienia bakterii i przetrwalników metodą Grama
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-94-8
CAS No.
7440-66-6 + 90-94-8 + 548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?