Przejdź do
1.93003
kwas ortofosforowy 88%
for analysis EMPARTA® ACS
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Phosphoric acid, Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPARTA®
sustainability
Sustainability features
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for renewable power systems. Click here for more information.
Packaging
1.93003.0521: 500ML, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93003.2521: 2,5 L, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93003.5021: 5 L, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93003.9026: 25 L, Minimalna ilość zamówienia: 1
Other Notes
Stężony kwas fosforowy to około 85% H3PO4 (wodny).
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is Emparta ACS ortho-phosphoric acid 88% (product number 1.93003) Supelco, suitable for chromatographic applications (modifier in mobile phase)? What are the product alternatives for chromatographic applications?
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in HPLC. Product 5438280250, ortho-Phosphoric acid 85 % is recommended for this application.
      Please see the link below to access this product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/543828