Przejdź do
197900
BEC, chlorowodorek
A boronic acid-based arginine analog that acts as a slow-binding, competitive transition state inhibitor of arginases I and II (Ki = 310 nM for human recombinant type II arginase, pH 7.5).
Synonim(y):
(S)-(2-boronoetylo)-L-cysteina, HCI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12BNO4S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
193.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1540,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Analog argininy na bazie kwasu boronowego, który działa jako selektywny, wolno wiążący się, odwracalny, konkurencyjny inhibitor stanu przejściowego arginazy typu I i II (Ki = 310 nM dla ludzkiej rekombinowanej arginazy typu II, pH 7,5). Wykazano, że zwiększa zależną od tlenku azotu relaksację mięśni gładkich ciał jamistych prącia poprzez hamowanie aktywności arginazy. Nie hamuje aktywności syntazy tlenku azotu (NOS) i może służyć jako cenny odczynnik do badania fizjologicznego związku między arginazą a NOS.
Analog argininy na bazie kwasu boronowego, który działa jako wolno wiążący, kompetycyjny inhibitor stanu przejściowego arginaz I i II (Ki = 310 nM dla ludzkiej rekombinowanej arginazy typu II, pH 7,5). BEC nie hamuje syntazy tlenku azotu (NOS). Powoduje znaczne wzmocnienie zależnego od NO rozluźnienia mięśni gładkich w tkance ciał jamistych prącia.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 310 nM dla ludzkiej rekombinowanej arginazy typu II, pH 7,5
Główny cel
arginaza 1, arginaza 2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję, przepłukać azotem i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C. Po rozmrożeniu wyrzucić niewykorzystaną część.
Other Notes
Colleluori, D.M., and Ash, D.E. 2001. Biochemistry40, 9356.
Kim, N.N., et al. 2001. Biochemistry40, 2678.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1384
description
A boronic acid-based arginine analog that acts as a slow-binding, competitive transition state inhibitor of arginases I and II (Ki = 310 nM for human recombinant type II arginase, pH 7.5).
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)