Przejdź do
SML1384
BEC hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
S-(2-Boronoethyl)-L-cysteine, S-(2-Boronoethyl)-L-cysteine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
643,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
2575,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12BNO4S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.03 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
643,45 zł
Cena katalogowa757,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OB(O)CCSC[C@H](N)C(O)=O.C
InChI
1S/C5H12BNO4S.CH4/c7-4(5(8)9)3-12-2-1-6(10)11;/h4,10-11H,1-3,7H2,(H,8,9);1H4/t4-;/m0./s1
InChI key
IMYJQAMXIIYUIH-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
BEC (S-(2-boronoethyl)-l-cysteine) is a potent and specific arginase inhibitor that restores flow-induced responses in arterioles from diabetic rats.
BEC (S-(2-boronoethyl)-l-cysteine) is a potent and specific arginase inhibitor.
BEC is a boronic analog of L-arginine, and L-cysteine. It competitively inhibits both arginase I and II. BEC does not directly affect nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
197900CB_94050330
vibrant-m
EC human cell line
description
≥98% (HPLC)
description
A boronic acid-based arginine analog that acts as a slow-binding, competitive transition state inhibitor of arginases I and II (Ki = 310 nM for human recombinant type II arginase, pH 7.5).
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-140 to -196°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)