Przejdź do
1.99036
Roztwór buforowy
(citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 6,0 (25 °C w H2O) (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
eCl@ss:
32129211
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
6.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy kwasu cytrynowego/wodorotlenku sodu jest przygotowywany grawimetrycznie w zarejestrowanym laboratorium kalibracyjnym przy użyciu wysokiej jakości odczynników i wody. Jego wartość pH wynosząca 6,00 w temperaturze 25°C jest mierzona za pomocą kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji. Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Wartość pH buforu zależy od temperatury, dlatego podczas jego stosowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Bufor jest używany jako wzorzec do kalibracji przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola do pomiaru pH innych roztworów.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalny z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
  • Dostępny w bezpiecznej plastikowej butelce o pojemności 500 ml oraz w innowacyjnym i zrównoważonym opakowaniu Titripac® PE/Aluminium o pojemności 4 l w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
  • Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9 + 77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)