Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Produkt 20-107 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Peroxynitrite (ONOO−) exhibits bactericidal activity. It promotes cell death and contributes to the signal-transduction process, mitochondrial function, and apoptotic pathway. The formation of peroxynitrite has been associated with the development of various diseases including vascular diseases, ischemia-reperfusion injury, circulatory shock, inflammation, pain, and neurodegeneration.
Physical form
0.3M NaOH
Analysis Note
Routinely evaluated by treating non-stimulated A431 cells.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenoazotyn
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?