Przejdź do
20-131
Koktajl substratów PKC
PKC kinase assay substrate
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Nazwa produktu
Koktajl substratów PKC,
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Application
For use as a substrate in PKC kinase assays.
Research Category
All
Physical form
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-glycerophosphate, 1mM sodium orthovanadate, 1mM dithiothreitol, 1mM CaCl2.
Preparation Note
1 year at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated in a kinase assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)