Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 mL | Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 647,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
647,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assay Kits.
Research Category
All
All
Physical form
0.1% SDS, 1% Triton X-100, 2mM EDTA, 20mM Tris-HCl, pH 8.1, 500mM NaCl.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?