Przejdź do
20-200
Odczynnik blokujący immunoblot
20 g Immunoblot Blocking Reagent for Western Blotting.
Synonim(y):
Odczynnik blokujący Western Blot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunodetection: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
For use in western blots as a blocking agent.
Physical form
non-fat dry milk fortified with vitamin A palmitate and vitamin D2, containing no preservatives
Preparation Note
2 years at 4°C
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1816020773M12370
description
20 g Immunoblot Blocking Reagent for Western Blotting.
description
1 mg Protein A, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
description
50 mL IHC Select Blocking Reagent for IHC(P).
description
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
technique(s)
immunodetection: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunodetection: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
IHC Select, Chemicon®
manufacturer/tradename
Upstate®
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)