Odczynniki i podłoża do immunodetekcji
W metodzie Western blot najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu eksperymentów jest jakość stosowanych odczynników. Oferujemy szereg odczynników do Western blot, które są wstępnie zoptymalizowane do synergicznego działania, zapewniając silne specyficzne sygnały i niskie tło, aby pomóc w szybkim uzyskaniu wyników o jakości publikacji.
Produkty
Odczynniki blokujące
Blokowanie niezwiązanych miejsc na błonie zapobiega niespecyficznemu wiązaniu przeciwciał, które może prowadzić do wysokiego tła. Tradycyjne blokery na bazie mleka, żelatyny i innych białek są skuteczne w wielu zastosowaniach blottingu, ale mogą zmniejszać czułość lub wykrywanie poprzez maskowanie sygnału lub zakłócanie wykrywania określonych docelowych białek.Odczynniki Immobilon® Block Noise Cancelling Reagents zawierają bezbiałkowe, gotowe do użycia bufory zoptymalizowane w celu zmniejszenia poziomu tła podczas wykrywania chemiluminescencji, fluorescencji lub fosfoprotein.
Przewodnik wyboru odczynników blokujących Western Blot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz... | Używaj... | Dla blotów chemiluminescencyjnych | Dla blotów kolorymetrycznych | Dla blotów fluorescencyjnych | Dostarczany jako |
W celu wzmocnienia sygnału przeciwciała białkiem roślinnym | Immobilon Signal Enhancer (WBSH0500) | Tak | Tak | Tak | Gotowy do użycia |
Bezbiałkowy bloker zoptymalizowany do detekcji chemiluminescencyjnej | Immobilon Block-CH (WBAVDCH01) | Best | tak | Nie | Gotowy do użycia |
Bezbiałkowy bloker zoptymalizowany do wykrywania fluorescencji< | Immobilon Block-FL (WBAVDFL01) | Nie | Nie | Best | Gotowy do użycia |
Bezbiałkowy bloker zoptymalizowany do wykrywania fosfoprotein | Immobilon Block-PO (WBAVDP001) | Tak | Tak< | Tak | Gotowy do użycia |
Odczynnik blokujący z białkami niepochodzącymi od ssaków | Aquatic Block Reagent, Salmon Plasma (558300) | tak | Tak | Nie | Gotowy do użycia |
Odczynnik blokujący zoptymalizowany dla koniugatów HRP | . Western Blocker Solution (W0138) | Tak | Tak | Nie | Gotowy do użycia |
Bulk quantity non-fat dry milk | Immunoblot Blocking Reagent (20-200) | Tak | Tak | Nie | Bulk Powder |
Buforowane suche mleko beztłuszczowe | Sól fizjologiczna buforowana fosforanami z 5% beztłuszczowym suchym mlekiem (P4739) | Tak | Tak | Nie | Porcjowany proszek |
Aby spersonalizować stężenie blokujące dla | 5% kazeina rozpuszczalna w zasadach (70955) | Tak | Tak | Tak | Stężony roztwór |
Bezbiałkowe blokowanie zoptymalizowane dla systemów detekcji awidyna-biotyna | ChemiBLOCKER (2170) | Tak | Tak | Nie | .Stężony roztwór |
Blokowanie próbek białek i kwasów nukleinowych na membranach nitrocelulozowych lub nylonowych | Bufor blokujący żelatynę (G7663) | Tak | Tak | Tak | Bulk Powder |
Koniugaty streptawidyny i przeciwciał drugorzędowych
Nowoczesne metody immunodetekcji opierają się na detekcji enzymatycznej przy użyciu streptawidyny lub przeciwciał drugorzędowych kowalencyjnie związanych z enzymami, takimi jak peroksydaza chrzanowa (HRP) lub fosfataza alkaliczna (AP). Sprzężony enzym katalizuje degradację określonych substratów, powodując generowanie sygnału. Dostępne są różne koniugaty streptawidyny, białka A, białka G i przeciwciał drugorzędowych do Western blotting. Oferujemy również szeroki wybór substratów HRP i AP do chemiluminescencyjnego, chromogennego i chemifluorescencyjnego wykrywania w Western blotting.
CHEMILUMINESCENT SUBSTRATES FOR WESTERN BLOTTING
Immobilon® Substraty HRP do detekcji chemiluminescencyjnej zapewniają zwiększoną czułość dla bardziej ilościowych blotów, redukując koszty poprzez umożliwienie zmniejszenia stężenia przeciwciała używanego do detekcji.Wybierz z portfolio substratów Immobilon® o różnej czułości w wygodnych, gotowych do użycia lub dwuskładnikowych formatach, aby zoptymalizować wykrywanie dla aplikacji Western blotting.
- Podłoża chemiluminescencyjne Immobilon® Classico, Crescendo i Forte.obejmują rodzinę wstępnie zmieszanych, gotowych do użycia odczynników do wykrywania opartego na peroksydazie, oferowanych w zakresie czułości, aby zapewnić optymalny stosunek sygnału do tła w całym spektrum docelowych stężeń białka.Granice wykrywalności:
- Immobilon® Classico: ~ 6 pg białka docelowego
- Immobilon® Crescendo:~ 1-3 pg białka docelowego
- Immobilon® Forte: ~ 400 fg białko docelowe
- Immobilon® Western HRP, Immobilon® ECL Ultra i Immobilon® UltraPlus Western zapewniają wyjątkową czułość i długą żywotność sygnału w standardowych 2-składnikowych formatach. Formuły te pozwalają na stosowanie bardziej rozcieńczonych roztworów przeciwciał pierwotnych do wykrywania immunoblot. Granice wykrywalności:
- Immobilon® Western HRP substrate: ~ 400 fg białka docelowego
- Immobilon® Podłoże ECL Ultra: niski zakres femtogramów
- Immobilon® Podłoże ECL UltraPlus Western Blot HRP: niski zakres femtogramów
Względna czułość podłoży chemiluminescencyjnych HRP Immobilon®
Rysunek 1.Serię dwukrotnych rozcieńczeń lizatu komórek A431 [12-110], począwszy od 4 μg białka, nanoszono na 10% żele mPAGE® [MP10W15] w buforze MOPS [MPM0PS] przy napięciu 200 V przez 25 minut. Białko przeniesiono na membranę Immobilon®-P [IPVH00010] na 1 godzinę w buforze transferowym mPAGE® [MPTRB] z 10% etanolem. Immunodetekcję białka HH3 (15 kDa) przeprowadzono za pomocą króliczych przeciwciał anty-HH3 [H0164] i kozich przeciwciał anty-króliczych [AP132P] w wymienionych rozcieńczeniach. Bloty inkubowano ze wskazanymi odczynnikami ECL przez 5 minut, a obrazy wykonano z 30-sekundową ekspozycją w systemie Bio-Rad® ChemiDoc.
Odczynniki do wykrywania ECL firmy Cytiva™ Amersham™ wykorzystują wzmocnioną detekcję opartą na luminolu HRP z różnymi dostępnymi formułami w celu pokrycia różnych potrzeb aplikacji Western blotting.
- Odczynniki do detekcji ECL Western blot są zalecane do potwierdzających aplikacji Western blot.
- Odczynnik do wykrywania Western blot ECL Prime firmy Cytiva™ Amersham™ umożliwia wykrywanie zarówno białek o wysokiej, jak i niskiej obfitości na tej samej plamie.
- Odczynniki do wykrywania Western blot ECL Select firmy Cytiva Amersham™ oferują wysoką czułość nawet przy użyciu rozcieńczonych przeciwciał pierwotnych i wtórnych.
- Cytiva Amersham™ ECL Start odczynnik do wykrywania Western Blotting został opracowany do chemiluminescencyjnego wykrywania białek o średniej i wysokiej ekspresji.
CHROMOGENIC SUBSTRATES FOR WESTERN BLOTTING
Detekcja chromogeniczna wykorzystuje peroksydazę (np, HRP) lub enzym sprzężony z fosfatazą alkaliczną (AP) do katalizowania reakcji, która powoduje osadzanie się nierozpuszczalnego barwnego osadu do wykrywania. Nasze substraty chromogeniczne do Western blotting są dostępne w postaci roztworu, proszku i tabletek, aby zapewnić elastyczne opcje przechowywania i użytkowania.
- SIGMAFAST™ DAB Tablets (chromogenny substrat HRP)składają się z kolorymetrycznego substratu strącającego, który wytwarza brązowy kolor w reakcji z peroksydazą chrzanową i może być rozpuszczony w wodzie w celu przygotowania gotowego do użycia buforowanego roztworu do wykrywania blottingu.
- BCIP/NBT (niebieski/fioletowy) i BCIP/TNBT (niebieski/brązowy) Single Reagent (chromogenne substraty AP) są wysoce czułymi substratami kolorymetrycznymi dla fosfatazy alkalicznej.
- TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate (chromogeniczny substrat HRP) to jednoskładnikowy substrat kolorymetryczny, który wytwarza ciemnoniebieski produkt.
Podłoże | Kolor | Enzym | Wrażliwość |
|---|---|---|---|
BCIP/NBT | Błękit/fiolet | AP | High |
Fast Red TR (4-Chloro-2-methylbenzenediazonium)< | Czerwony/pomarańczowy | AP | Wysoki |
DAB (3,3'-Diaminobenzydyna) | Brązowy | HRP | Średni |
TMB (3,3′,5,5'-tetrametylobenzydyna) | Ciemnoniebieski | HRP | Wysoki |
CN (4-chloro-1-naftol) | Niebieski/fioletowy | HRP | Niski |
Signal Enhancers
- Immobilon® Signal Enhancer jest przeznaczony do stosowania w aplikacjach Western blotting, gdy obserwuje się niską intensywność sygnału. Wzmocnienie reakcji przeciwciało-antygen może spowodować 2 do 10-krotny wzrost intensywności sygnału. Immobilon® Signal Enhancer jest kompatybilny z membranami PVDF i nitrocelulozowymi i może być stosowany z chromogenicznymi, chemiluminescencyjnymi i fluorescencyjnymi metodami detekcji.
- SignalBoost™ Immunoreaction Enhancer Kit został zaprojektowany w celu wzmocnienia chemiluminescencyjnego lub kolorymetrycznego sygnału docelowego na membranach nitrocelulozowych lub PVDF
Odczynniki i zestawy do strippingu i reprobingu
Odczynniki do strippingu i reprobingu zostały specjalnie opracowane w celu szybkiego i skutecznego usuwania przeciwciał z Western blot bez znaczącego wpływu na unieruchomione białka.
- Odczynniki ReBlot™ Plus skutecznie usuwają sondowane bloty ze związanych przeciwciał. Odczynniki ReBlot™ Plus są dostępne w łagodnych i silnych formułach.
Powiązane zasoby
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Western blot protocol with workflow steps for different blot procedures, describing the electrophoretic transfer of proteins from SDS polyacrylamide gels to sheets of nitrocellulose.