Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
Nazwa produktu
(±)-Blebistatyna, (±)-Blebbistatin, CAS 674289-55-5, is a cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of nonmuscle myosin II. Blocks cell blebbing and disrupts cell migration & cytoKinesis in vertebrate cells.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCC3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
ATPase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description (±)-Blebbistatin, CAS 674289-55-5, is a cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of nonmuscle myosin II. Blocks cell blebbing and disrupts cell migration & cytoKinesis in vertebrate cells. | description InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II |
| form solid | form liquid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?