Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Chlebistatyna, Racemic, InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
ATPase
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II | description (±)-Blebbistatin, CAS 674289-55-5, is a cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of nonmuscle myosin II. Blocks cell blebbing and disrupts cell migration & cytoKinesis in vertebrate cells. | description The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin. |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form liquid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?