Przejdź do
203392
(+)-Blebistatyna
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
Synonim(y):
(+)-Blebbistatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
739,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
739,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CC[C@]3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N
General description
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin (Cat. No. 203390). Useful as a negative control for the active enantiomer (Cat. No. 203391).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution in methanol, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions in 90% DMSO or methanol are stable for up to 1 month at -20°C. Stock solutions in 100% DMSO are unstable; reconstitute just prior to use.
Other Notes
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Jacobelli, J., et al. 2004. Nat. Immunol.5, 531.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203389
description
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
description
InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)