Przejdź do
2102-M
Zestaw koncentratu białek (Med)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.27
eCl@ss:
32161000
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
sample preparation
General description
Zestaw Chemicon Protein-Concentrate wykorzystuje opatentowany odczynnik Universal Protein Precipitation Agent (UPPA). Roztwory białek tak rozcieńczone jak 1 ng/ml mogą być ilościowo skoncentrowane w małej objętości. Na wytrącanie białek nie ma wpływu obecność detergentów, środków chaotropowych ani innych powszechnie stosowanych środków laboratoryjnych. Po wytrąceniu osad jest zawieszany w niewielkiej objętości buforu do zawieszania osadu dostarczanego z każdym zestawem. Jeśli protokół jest przestrzegany prawidłowo, odzysk wynosi zazwyczaj 100%. Odczynniki są wystarczające do zatężenia do 30 ml rozcieńczonego roztworu białka.
Application
Nadaje się do zatężania białek w żelach, hodowli przeciwciał, oczyszczania białek, testów białkowych i innych zastosowań.
Ten zestaw nie jest odpowiedni dla tych białek, które mogą utracić część swojej aktywności biologicznej po wytrąceniu.
PROTOKÓŁ: WażnePrzeprowadź całą procedurę w niskiej temperaturze (wiaderko z lodem), chyba że określono inaczej. Zatężanie należy przeprowadzać w probówce wirówkowej. W przypadku małych objętości należy użyć probówek typu mikrofuge. Probówki do mikrowirówki należy zawsze umieszczać w wirówce w tej samej orientacji, tj. z zawiasem nasadki skierowanym na zewnątrz, co pozwoli na przyklejenie osadu do tej samej strony probówki podczas wielokrotnego wirowania i zminimalizuje utratę osadu białkowego. Protokół znajduje się we wkładce produktu.
Packaging
1 zestaw
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres do 6 miesięcy od daty zakupu. Aby uniknąć możliwego skażenia mikrobiologicznego, wszystkie roztwory należy dozować aseptycznie.
Other Notes
UPPA-I 100 mL UPPA-II 100 mL OrgoSol 2 x 50 mL UPC-SEED 2 x 0.30 mL Precipitate Buffer I 2 x 2.0 mL Precipitate Buffer II 2 x 0.5 mL UCP-Wash 2 x 2.0 mL
Legal Information
UCP is a trademark of Intelligent Material Solutions, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-2.2 °F
flash_point_c
-19 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)